Få mere at vide
7-fluorbenzo-2-oxa-1,3-diazol-4-sulfonsyre ammoniumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11475511 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11475511 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 11475511 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215808625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3550.00 DKK
    3377.29 DKK / 25mg
    Spare 172.71 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Følsomt og specifikt fluorescerende mærkningsreagens til lavmolekylære forbindelser og til makromolekyler indeholdende thiolgrupper
Kemiske identifikatorer
CAS 84806-27-9
Molekylær formel C6H6FN3O4S
Molekylvægt (g/mol) 235.189
MDL nummer MFCD02682109
InChI nøgle JXLHNMVSKXFWAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym sbd-f, 7-fluorobenzofurazan-4-sulfonic acid ammonium salt, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonate, azanium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, ammonium 7-fluorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonate, 7-fluorobenzo c 1,2,5-oxadiazole-4-sulfonic acid, azamethane, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid, 7-fluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 2737780
IUPAC navn azanium;7-fluor-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonat
SMIL C1=C(C2=NON=C2C(=C1)S(=O)(=O)[O-])F.[NH4+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Fluorobenzo-2-oxa-1, 3-diazole-4-sulfonic acid ammonium salt
Mængde 25 mg
Formel vægt 235.2
Fysisk form Pulver