Få mere at vide
7-Fluoro Hydroxychloroquine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Fluoro Hydroxychloroquine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26FN3O/c1-3-22(11-12-23)10-4-5-14(2)21-17-8-9-20-18-13-15(19)6-7-16(17)18/h6-9,13-14,23H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,20,21) |