Få mere at vide
7-Fluoro-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406246
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406246 1 g 1g
15416246 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61065.03
Request Bulk or Custom Format
Disse forbindelser er nyttige laboratoriereagenser og anvendes ofte i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Disse forbindelser er nyttige laboratoriereagenser
og anvendes ofte i organisk syntese.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares under stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122138-83-4
Molekylær formel C8H7FN2O3
Molekylvægt (g/mol) 198.153
MDL nummer MFCD23379858
InChI nøgle PEOVRVSERLAIQM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14422956
IUPAC navn 7-fluor-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin
SMIL C1COC2=CC(=C(C=C2N1)[N+](=O)[O-])F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Fluoro-6-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Mængde 1 g
Formel vægt 198.15
Procent renhed 97%