Få mere at vide
7-Fluoro-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-inden-4-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Fluoro-2,3-dihydro-1,1,3-trimethyl-1H-inden-4-amine |
| CAS | 1383809-95-7 |
| Molekylær formel | C12 H16 F N |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 7-Fluoro-1,1,3-trimethyl-4-aminoindane, 7-Fluoro-1,1,3-trimethylindan-4-ylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16FN/c1-7-6-12(2,3)11-8(13)4-5-9(14)10(7)11/h4-5,7H,6,14H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1CC(C)(C)c2c(F)ccc(N)c12 |
| IUPAC navn | 7-fluoro-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydroinden-4-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.261 |
| Formel vægt | 193.127 |