Få mere at vide
7-fluor-2,3,4,9-tetrahydro-1H-beta-carboline, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10442560
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10442560 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10442560 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00133DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-β-carboline
CAS 177858-80-9
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H11FN2
Mængde 1 g
Synonym 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-beta-carboline, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-9h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-1h,2h,3h,4h,9h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro-1h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydrobeta-carboline, 1h-pyrido 3,4-b indole, 7-fluoro-2,3,4,9-tetrahydro
InChI nøgle OTGGOPSBNVEBDA-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CNCC2=C1C3=C(N2)C=C(C=C3)F
IUPAC navn 7-fluor-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indol
Molekylvægt (g/mol) 190.221
PubChem CID 15077550
Formel vægt 190.22
Procent renhed 95%