Få mere at vide
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 15259686 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15259686 1 g 1g
15259656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15259686 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450460010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 799274-06-9 | C9H10FN·ClH | 187.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 799274-06-9
Molekylær formel C9H10FN·ClH
Molekylvægt (g/mol) 187.64
InChI nøgle LOJNQXIJLCPQDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hcl, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride salt, isoquinoline, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-, hydrochloride, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride salt, 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 45073971
IUPAC navn 7-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;hydrochloride
SMIL C1CNCC2=C1C=CC(=C2)F.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Smeltepunkt 177.0°C to 179.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 187.64
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.