Få mere at vide
7-Ethyltryptophol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO/c1-2-9-4-3-5-11-10(6-7-14)8-13-12(9)11/h3-5,8,13-14H,2,6-7H2,1H3 |
| Formel vægt | 189.1154 |