Få mere at vide
7-Ethylindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Ethylindole |
| CAS | 22867-74-9 |
| Molekylær formel | C10 H11 N |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N/c1-2-8-4-3-5-9-6-7-11-10(8)9/h3-7,11H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cccc2cc[nH]c12 |
| IUPAC navn | 7-ethyl-1H-indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vægt | 145.0891 |