Få mere at vide
7-Ethylindole, 98+%
Artikelnummer. 11313716
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313716 10 g 10g
11323716 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14875.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 22867-74-9 | C10H11N | 145.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22867-74-9
Molekylær formel C10H11N
Molekylvægt (g/mol) 145.21
MDL nummer MFCD00143514
InChI nøgle PIIZLMYXLGYWTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-ethylindole, 1h-indole, 7-ethyl, 7-ethyl indole, pubchem7338, acmc-1cfby, 7-ethylindole gc
PubChem CID 2724711
IUPAC navn 7-ethyl-lH-indol
SMIL CCC1=C2NC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Ethylindole
Tæthed 1.058
Kogepunkt 230°C
Brydningsindeks 1.603
Mængde 10 g
Beilstein 1238356
Formel vægt 145.21
Procent renhed ≥98%