missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Ethyl Adenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Ethyl Adenine |
| CAS | 24309-36-2 |
| Molekylær formel | C7H9N5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 7-Ethyladenine, NSC 14580 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N5/c1-2-12-4-11-7-5(12)6(8)9-3-10-7/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10) |
| SMIL | CCn1cnc2ncnc(N)c12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.18 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?