Få mere at vide
7-Ethyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Ethyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine |
| CAS | 53944-31-3 |
| Molekylær formel | C14H11NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 7-Ethyl-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO2/c1-2-9-5-6-12-11(8-9)13(16)10-4-3-7-15-14(10)17-12/h3-8H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccc2Oc3ncccc3C(=O)c2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.24 |
| Formel vægt | 225.079 |