Få mere at vide
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin ((S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolilin-3,14(4H,12H)-dione), Mikromol™
Artikelnummer. 30049927
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049927 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049927 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1157.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin ((S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-3,14(4H,12H)-dione)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
CAS 86639-52-3
Analyt- eller komponentnavne 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H20 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 10-Hydroxy-7-ethylcamptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxy-20(S)-camptothecin, 7-Ethyl-10-hydroxycamptothecin, (4S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 11-Ethyl-9-hydroxycamptothecin, Irinotecan Related Compound B, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity E, Irinotecan Impurity E
InChI formel InChI=1S/C22H20N2O5/c1-3-12-13-7-11(25)5-6-17(13)23-19-14(12)9-24-18(19)8-16-15(20(24)26)10-29-21(27)22(16,28)4-2/h5-8,25,28H,3-4,9-10H2,1-2H3/t22-/m0/s1
SMIL CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(O)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
IUPAC navn (S)-4,11-Diethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]kinolin-3,14(4H,12H)-dion
Molekylvægt (g/mol) 392.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 392,1372 g/mol