missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Ethyl-10-(4-N-aminopentanoic acid)-1-piperidino)carbonyloxycamptothecin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Ethyl-10-(4-N-aminopentanoic acid)-1-piperidino)carbonyloxycamptothecin |
| CAS | 181467-56-1 |
| Molekylær formel | C33 H38 N4 O8 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H38N4O8/c1-3-21-22-15-20(45-32(42)36-13-10-19(11-14-36)34-12-6-5-7-28(38)39)8-9-26(22)35-29-23(21)17-37-27(29)16-25-24(30(37)40)18-44-31(41)33(25,43)4-2/h8-9,15-16,19,34,43H,3-7,10-14,17-18H2,1-2H3,(H,38,39)/t33-/m0/s1 |
| SMIL | CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(CC6)NCCCCC(=O)O)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 618.6768 |
| Formel vægt | 618.269 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?