missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Ethyl-10-(4-[[benzylcarbamoyl]amino]-1-piperidino)carbonyloxycamptothecin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Ethyl-10-(4-[[benzylcarbamoyl]amino]-1-piperidino)carbonyl |
| CAS | 1217686-49-1 |
| Molekylær formel | C36H36N4O8 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C36H36N4O8/c1-3-24-25-16-23(48-35(44)39-14-12-22(13-15-39)37-34(43)47-19-21-8-6-5-7-9-21)10-11-29(25)38-31-26(24)18-40-30(31)17-28-27(32(40)41)20-46-33(42)36(28,45)4-2/h5-11,16-17,22,45H,3-4,12-15,18-20H2,1-2H3,(H,37,43)/t36-/m0/s1 |
| SMIL | CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccc(OC(=O)N6CCC(CC6)NC(=O)OCc7ccccc7)cc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 652.69 |
| Formel vægt | 652.2533 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?