Få mere at vide
7-Ethoxyresorufin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455269
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455269 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 15455269 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62987.#0
 Begrænset vare
På lager
Fluorimetrisk substrat til påvisning af cytochrom P450-forbundne enzymer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Ethoxyresorufin
CAS 5725-91-7
Smeltepunkt 237 °C til 240 °C
Farve Brun
Molekylær formel C14H11NO3
MDL nummer MFCD00037661
Mængde 5 mg
Beilstein 225973
Synonym 7-ethoxyresorufin, ethoxyresorufin, resorufin ethyl ether, 7-ethoxy-3h-phenoxazin-3-one, 7-ethoxyphenoxazone, 3h-phenoxazin-3-one, 7-ethoxy, o7-ethylresorufin, 3h-phenoxazin-3-one,7-ethoxy, 7-ethoxy resorufin, 7-ethoxy-3-phenoxazinone
InChI nøgle CRCWUBLTFGOMDD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=O)C=C3O2
IUPAC navn 7-ethoxyphenoxazin-3-on
Molekylvægt (g/mol) 241.246
PubChem CID 3294
ChEBI CHEBI:34480
Formel vægt 241.24
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Ethoxyresorufin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Ethoxyresorufin