Få mere at vide
7-Ethoxycoumarin-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Ethoxycoumarin-d5 |
| CAS | 1189956-39-5 |
| Molekylær formel | C11 2H5 H5 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 7-(1,1,2,2,2-Pentadeuterioethoxy)chromen-2-one, 7-(Ethoxy-1,1,2,2,2-d5)-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Ethoxycoumarin-d5, 7-Ethoxy-d5-coumarin, 7-Ethoxycoumarin-D5 (ethoxy-D5), Ethyl-d5-umbelliferone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1 |
| IUPAC navn | 7-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)chromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.23 |
| Formel vægt | 195.0944 |