Få mere at vide
7-Ethoxycoumarin, 99%
Artikelnummer. 11338985
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11338985 100 mg 100mg
11328985 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14116.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 31005-02-4 | C11H10O3 | 190,198 g/mol
7-Ethoxycoumarin er et substrat for CYP2B6, der anvendes i fluorometriske assays af mikrosomal monooxygenaseaktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 7-Ethoxycoumarin er et substrat for CYP2B6, der anvendes i fluorometriske assays af mikrosomal
monooxygenaseaktivitet.
Opløselighed
Opløselig i varm methanol (meget svag turbiditet), 95% ethanol (50 mg/ml), DMF og DMSO. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31005-02-4
Molekylær formel C11H10O3
Molekylvægt (g/mol) 190.198
MDL nummer MFCD00006877
InChI nøgle LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-ethoxycoumarin, 7-ethoxy-2h-chromen-2-one, ethylumbelliferone, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-ethoxy, 7-ethoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 7-ethoxycoumarine, pubchem8680, coumarin, 7-ethoxy, acmc-209hjx
PubChem CID 35703
ChEBI CHEBI:28184
IUPAC navn 7-ethoxychromen-2-on
SMIL CCOC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Ethoxycoumarin
Smeltepunkt 88 °C til 91 °C
Mængde 100 mg
Beilstein 146200
Opløselighedsinformation Opløselig i varm methanol (meget svag uklarhed), 95% ethanol (50 mg/ml), DMF og DMSO. Uopløselig i vand.
Formel vægt 190.2
Procent renhed 99%