Få mere at vide
7-Ethoxybenzo[b]furan-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11484637
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11484637
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B21143.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206559-61-7
Molekylær formel C11H10O4
Molekylvægt (g/mol) 206.197
MDL nummer MFCD00060710
InChI nøgle DQJVZIUEXPTEKX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736202
IUPAC navn 7-ethoxy-1-benzofuran-2-carboxylic acid
SMIL CCOC1=CC=CC2=C1OC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 7-Ethoxybenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 196°C to 199°C
Mængde 5 g
Synonym 7-ethoxybenzofuran-2-carboxylic acid, 7-ethoxybenzo b furan-2-carboxylic acid, acmc-1cirp, 2-benzofurancarboxylicacid,7-ethoxy, 2-benzofurancarboxylicacid, 7-ethoxy, 2-benzofurancarboxylic acid, 7-ethoxy, 2-benzofurancarboxylic acid, 7-ethoxy-9ci
Formel vægt 206.2
Procent renhed 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt