Få mere at vide
7-Ethoxy Resorufin, TRC
Product Code. 30134266
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
30134266 25 mg
30133405 1 mg
30005929 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30134266 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE89287525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5725-91-7
Molekylær formel C14 H11 N O3
Molekylvægt (g/mol) 241.24
Synonym 7-Ethoxyresorufin
IUPAC navn 7-ethoxyphenoxazin-3-one
SMIL CCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 7-Ethoxyresorufin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11NO3/c1-2-17-10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(16)3-5-11(13)15-12/h3-8H,2H2,1H3
Formel vægt 241.0739
Procent renhed >95%