missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin, TRC

Artikelnummer. 30138497
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138497 250 mg
30012117 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE893055250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 115453-82-2
Molekylær formel C12H9F3O3
Molekylvægt (g/mol) 258.19
Synonym 7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)-2H-1-benzopyran-2-one, 4-(Trifluoromethyl)-7-ethoxycoumarin;
IUPAC navn 7-ethoxy-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
SMIL O=C1OC=2C=C(OCC)C=CC2C(=C1)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H9F3O3/c1-2-17-7-3-4-8-9(12(13,14)15)6-11(16)18-10(8)5-7/h3-6H,2H2,1H3
Formel vægt 258.05
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.