Få mere at vide
7-Ethoxy-4-methylcoumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-7-Ethoxycoumarin |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O3/c1-3-14-9-4-5-10-8(2)6-12(13)15-11(10)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 204.0786 |