Få mere at vide
7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31101226
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31101226 100 mg
31099862 25 mg
31095323 1 mg
31096377 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31101226 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD150318100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Ethoxy-3H-phenoxazin-3-one
CAS 5725-91-7
Molekylær formel C14H11NO3
MDL nummer MFCD00037661
Mængde 100 mg
SMIL O=C1C=CC2=NC3=C(C=C(OCC)C=C3)OC2=C1
Molekylvægt (g/mol) 241.24
Procent renhed 98%