Få mere at vide
7-Epi Lincomycin Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Epi Lincomycin Hydrochloride Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H |
| Formel vægt | 442.1904 |
| Procent renhed | >95% |