missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Epi Clindamycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Epiclindamycin |
| CAS | 16684-06-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 H33 Cl N2 O5 S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-, D-erythro-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-(1-methyl-4-propyl-L-2-pyrrolidinecarboxamido)-1-thio-, trans- α- (8CI), D-erythro-α-D-galacto-Octopyranoside, methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl)carbonyl]amino]-1-thio-, (2S-trans)-, 7-Epiclindamycin, Antibiotic U 21251F, Methyl 7-chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[[(2S,4R)-1-methyl-4-propyl-2-pyrrolidinyl]carbonyl]amino]-1-thio-D-erythro-α-D-galacto-octopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33ClN2O5S/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(25)20-12(9(2)19)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4/h9-16,18,22-24H,5-8H2,1-4H3,(H,20,25)/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-/m1/s1 |
| SMIL | CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC navn | (2S,4R)-N-[(1S,2R)-2-chloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-1-methyl-4-propylpyrrolidine-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 424.98 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?