Få mere at vide
7-epi-10-Oxo-10-deacetyl Baccatin III, TRC
Artikelnummer. 30423297
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423297 1 mg
30417863 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30423297 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8501001MG
Denne vare kan ikke returneres. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151636-94-1
Molekylær formel C29H34O10
Molekylvægt (g/mol) 542.57
Synonym 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-, (2aR,4R,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-, 7,11-Methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-, [2aR-(2aα,4α,4aβ,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-, (2aR,4R,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 10-Deacetyl-10-oxo-baccatin V, 10-Dehydrobaccatin V, 7-Epi-10-oxo-10-deacetylbaccatin III, (2aR,4R,4aS,9S,11S,12S,12aR,12bS)-12b-(Acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,9,10,11,12,12a,12b-decahydro-4,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxete-5,6-dione, 10-Deacetyl-10-oxo-baccatin V, 10-Dehydrobaccatin V, Docetaxel Impurity 20
IUPAC navn [(1S,2S,3R,4S,7R,9R,10S,15S)-4-acetyloxy-1,9,15-trihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11,12-dioxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate
SMIL CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C(C(=O)C3=O)C5(C)C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 7-epi-10-Oxo-10-deacetyl Baccatin III
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C29H34O10/c1-14-17(31)12-29(36)24(38-25(35)16-9-7-6-8-10-16)22-27(5,23(34)21(33)20(14)26(29,3)4)18(32)11-19-28(22,13-37-19)39-15(2)30/h6-10,17-19,22,24,31-32,36H,11-13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,22-,24-,27+,28-,29+/m0/s1
Formel vægt 542.2152
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.