Få mere at vide
7-(Dimethylamino)-4-methylcoumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(Dimethylamino)-4-methylcoumarin |
| CAS | 87-01-4 |
| Molekylær formel | C12H13NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO2/c1-8-6-12(14)15-11-7-9(13(2)3)4-5-10(8)11/h4-7H,1-3H3 |
| SMIL | CN(C)c1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C |
| IUPAC navn | 7-(dimethylamino)-4-methylchromen-2-on |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.24 |
| Formel vægt | 203.0946 |