Få mere at vide
7-(Dimethylamino)-4-methylcoumarin, TRC
Artikelnummer. 30388124
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30388124 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30388124 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD493958500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-(Dimethylamino)-4-methylcoumarin
CAS 87-01-4
Molekylær formel C12H13NO2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c1-8-6-12(14)15-11-7-9(13(2)3)4-5-10(8)11/h4-7H,1-3H3
SMIL CN(C)c1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
IUPAC navn 7-(dimethylamino)-4-methylchromen-2-on
Molekylvægt (g/mol) 203.24
Formel vægt 203.0946