missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-(Difluoromethyl)-6-(1-methylpyrazol-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(Difluoromethyl)-6-(1-methylpyrazol-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| CAS | 1904651-39-3 |
| Molekylær formel | C14H15F2N3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 7-(Difluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)quinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15F2N3/c1-19-8-10(7-18-19)11-5-9-3-2-4-17-13(9)6-12(11)14(15)16/h5-8,14,17H,2-4H2,1H3 |
| SMIL | Cn1cc(cn1)c2cc3CCCNc3cc2C(F)F |
| IUPAC navn | 7-(difluoromethyl)-6-(1-methylpyrazol-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.29 |
| Formel vægt | 263.1234 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?