Få mere at vide
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbonyl Azide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(Diethylamino)coumarin-3-carbonyl Azide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19ClN6O/c1-12(11-26(2)3)27-19-16(8-21)22-10-18(25-19)24-17-7-13-5-4-6-15(20)14(13)9-23-17/h4-7,9-10,12H,11H2,1-3H3,(H,23,24,25)/t12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 382.131 |