Få mere at vide
7-Diethylamino-4-methylcoumarin, 99%
Artikelnummer. 11445037
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445037 500 g 500g
11435037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21938.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 91-44-1 | C14H17NO2 | 231,295 g/mol
7-(diethylamino)-4-methylcoumarin, er potentielt anvendelig som laserfarvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
7-(diethylamino)-4-methylcoumarin, er potentielt anvendelig som laserfarvestof.
Opløselighed Opløseligt i vand, vandige syreopløsninger, harpikser, lak, vinyler
, ether, acetone, almindelige organiske opløsningsmidler og alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-44-1
Molekylær formel C14H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 231.295
MDL nummer MFCD00006864
InChI nøgle AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p
PubChem CID 7050
ChEBI CHEBI:51938
IUPAC navn 7-(diethylamino)-4-methylchromen-2-on
SMIL CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
Smeltepunkt 72 °C til 75 °C
Mængde 500 g
Beilstein 193303
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, vandige syreopløsninger, harpikser, lakker, vinyl, ether, acetone, almindelige organiske opløsningsmidler og alkohol.
Formel vægt 231.3
Procent renhed 99%