Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 7-diethylamino-4-methylcoumarin, 99 %
Artikelnummer. 15199163 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15199163 500 g Plastflaske 500g
10395740 5 g Glasflaske 5g
10102430 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15199163 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 114055000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 91-44-1 | C14H17NR.2 | 231,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-44-1
Molekylær formel C14H17NO2
Molekylvægt (g/mol) 231.29
MDL nummer MFCD00006864
InChI nøgle AFYCEAFSNDLKSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-diethylamino-4-methylcoumarin, coumarin 1, 7-diethylamino-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin 47, coumarin 460, 4-methyl-7-diethylamino coumarin, blancophor aw, blancophor ffg, 4-methyl-7-diethylaminocoumarin, hakkol p
PubChem CID 7050
ChEBI CHEBI:51938
IUPAC navn 7-(diethylamino)-4-methylchromen-2-on
SMIL CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70 °C til 73 °C
Farve Beige til lilla
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i vandige syreopløsninger, opløselige i næsten alle almindelige organiske opløsningsmidler, let opløselige i alifatiske kulbrinter
Formel vægt 231.29
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Krystallinsk pulver