Få mere at vide
7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin, TRC
Artikelnummer. 30377279
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30377279 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30377279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47377810MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Diethylamino-3-(4-maleimidophenyl)-4-methylcoumarin
CAS 76877-33-3
Molekylær formel C24H22N2O4
Mængde 10 mg
Synonym 1-[4-[7-(Diethylamino)-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]phenyl]-1H-pyrrole-2,5-dione, 7-(Diethylamino)-3-(4'-maleimidylphenyl)-4-methylcoumarin, D 346
InChI formel InChI=1S/C24H22N2O4/c1-4-25(5-2)18-10-11-19-15(3)23(24(29)30-20(19)14-18)16-6-8-17(9-7-16)26-21(27)12-13-22(26)28/h6-14H,4-5H2,1-3H3
SMIL CCN(CC)c1ccc2C(=C(C(=O)Oc2c1)c3ccc(cc3)N4C(=O)C=CC4=O)C
Molekylvægt (g/mol) 402.44