Få mere at vide
7-Desmethylagomelatine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Desmethyl Agomelatine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO2/c1-10(16)15-8-7-12-4-2-3-11-5-6-13(17)9-14(11)12/h2-6,9,17H,7-8H2,1H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 229.1103 |
| Procent renhed | >95% |