missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Desmethylagomelatine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Desmethyl Agomelatine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO2/c1-10(16)15-8-7-12-4-2-3-11-5-6-13(17)9-14(11)12/h2-6,9,17H,7-8H2,1H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 229.1103 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?