missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Desmethyl-3-hydroxyagomelatine, TRC

Artikelnummer. 30351953
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351953 25 mg
30351133 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351953 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28215025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 166527-00-0
Molekylær formel C14H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 245.27
Synonym N-[2-(3,7-dihydroxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide, Agomelatine 7-Desmethyl-3-Hydroxy Impurity
IUPAC navn N-(2-(3,7-dihydroxynaphthalen-1-yl)ethyl)acetamide
SMIL OC1=CC2=C(CCNC(C)=O)C=C(O)C=C2C=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Desmethyl-3-hydroxyagomelatine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H15NO3/c1-9(16)15-5-4-11-7-13(18)6-10-2-3-12(17)8-14(10)11/h2-3,6-8,17-18H,4-5H2,1H3,(H,15,16)
Formel vægt 245.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.