Få mere at vide
7-Desmethoxy-7-fluoro Elvitegravir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Desmethoxy-7-fluoro Elvitegravir |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20ClF2NO4/c1-11(2)19(10-27)26-9-15(22(29)30)21(28)14-7-13(17(24)8-18(14)26)6-12-4-3-5-16(23)20(12)25/h3-5,7-9,11,19,27H,6,10H2,1-2H3,(H,29,30)/t19-/m1/s1 |
| Formel vægt | 435.1049 |