missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Descarboxamido, 7-Cyano (R)-Silodosin O-Benzoate Oxalate, TRC

Artikelnummer. 30361136
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30361136 250 mg
30353465 25 mg
30353983 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30361136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC824425250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 885340-12-5
Molekylær formel C32H34F3N3O4 . C2H2O4
Molekylvægt (g/mol) 671.7
Synonym 1-[3-(Benzoyloxy)propyl]-2,3-dihydro-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile ethanedioate (1:1), (R)-3-(7-Cyano-5-(2-((2-(2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy)ethyl)amino)propyl)indolin-1-yl)propyl benzoate Oxalate
IUPAC navn 3-[7-cyano-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]-2,3-dihydroindol-1-yl]propyl benzoate;oxalic acid
SMIL C[C@H](Cc1cc2CCN(CCCOC(=O)c3ccccc3)c2c(c1)C#N)NCCOc4ccccc4OCC(F)(F)F.OC(=O)C(=O)O

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale 7-Descarboxamido, 7-Cyano (R)-Silodosin O-Benzoate Oxalate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C32H34F3N3O4.C2H2O4/c1-23(37-13-17-40-28-10-5-6-11-29(28)42-22-32(33,34)35)18-24-19-26-12-15-38(30(26)27(20-24)21-36)14-7-16-41-31(39)25-8-3-2-4-9-25;3-1(4)2(5)6/h2-6,8-11,19-20,23,37H,7,12-18,22H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t23-;/m1./s1
Formel vægt 671.2454
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.