missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Descarboxamido, 7-Cyano (R)-Silodosin O-Benzoate Oxalate, TRC

Artikelnummer. 30353465
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353465 25 mg
30353983 100 mg
30361136 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC82442525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 885340-12-5
Molekylær formel C32H34F3N3O4 . C2H2O4
Molekylvægt (g/mol) 671.7
Synonym 1-[3-(Benzoyloxy)propyl]-2,3-dihydro-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile ethanedioate (1:1), (R)-3-(7-Cyano-5-(2-((2-(2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy)ethyl)amino)propyl)indolin-1-yl)propyl benzoate Oxalate
IUPAC navn 3-[7-cyano-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]-2,3-dihydroindol-1-yl]propyl benzoate;oxalic acid
SMIL C[C@H](Cc1cc2CCN(CCCOC(=O)c3ccccc3)c2c(c1)C#N)NCCOc4ccccc4OCC(F)(F)F.OC(=O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Descarboxamido, 7-Cyano (R)-Silodosin O-Benzoate Oxalate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C32H34F3N3O4.C2H2O4/c1-23(37-13-17-40-28-10-5-6-11-29(28)42-22-32(33,34)35)18-24-19-26-12-15-38(30(26)27(20-24)21-36)14-7-16-41-31(39)25-8-3-2-4-9-25;3-1(4)2(5)6/h2-6,8-11,19-20,23,37H,7,12-18,22H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t23-;/m1./s1
Formel vægt 671.2454
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.