Få mere at vide
7-Deoxy Doxorubicin Aglycon (>75%), TRC
Artikelnummer. 30368234
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368234 1 mg
30359653 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30368234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2329101MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38554-25-5
Molekylær formel C21 H18 O8
Molekylvægt (g/mol) 398.36
Synonym 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8R)-, 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (8R)- (9CI), 5,12-Naphthacenedione, 7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-, (R)-, (8R)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphthacenedione, 7-Deoxyadriamycin aglycone, 7-Deoxyadriamycinone, 7-Deoxydoxorubicin aglycone, 7-Deoxydoxorubicinone, 7-Deoxyepirubicin aglycone, NSC 270536
IUPAC navn (9R)-6,9,11-trihydroxy-9-(2-hydroxyacetyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracen-5,12-dion
SMIL COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(CCc4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-deoxy Doxorubicin Aglycone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18O8/c1-29-12-4-2-3-10-14(12)20(27)16-15(18(10)25)19(26)11-7-21(28,13(23)8-22)6-5-9(11)17(16)24/h2-4,22,24,26,28H,5-8H2,1H3/t21-/m1/s1
Formel vægt 398.1002
Procent renhed >95%