missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Deoxy Daunorubicinol Aglycone (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30353249
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353249 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353249 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2326201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Deoxy Daunorubicinol Aglycone
CAS 210837-87-9
Molekylær formel C21 H20 O7
Mængde 1 mg
Synonym 7-Deoxy Daunorubicinol Aglycone
InChI formel InChI=1S/C21H20O7/c1-9(22)21(27)7-6-10-12(8-21)19(25)15-16(17(10)23)20(26)14-11(18(15)24)4-3-5-13(14)28-2/h3-5,9,22-23,25,27H,6-8H2,1-2H3
SMIL COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4CC(O)(CCc4c(O)c3C(=O)c12)C(C)O
IUPAC navn 6,9,11-trihydroxy-9-(1-hydroxyethyl)-4-methoxy-8,10-dihydro-7H-tetracene-5,12-dione
Molekylvægt (g/mol) 384.38
Formel vægt 384.1209
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.