missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Dehydroxy Buprenorphine (Buprenorphine Impurity F), TRC

Artikelnummer. 30355672
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355672 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355672 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23063525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Dehydroxy Buprenorphine
CAS 97203-04-8
Molekylær formel C29 H39 N O3
Mængde 25 mg
Synonym (5α,7α)-17-(Cyclopropylmethyl)-7-(2,2-dimethyl-1-methylenepropyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-6-methoxy-6,14-ethenomorphinan-3-ol, 17-(Cyclopropylmethyl)-4,5α-epoxy-6-methoxy-7α-[1-(1,1-dimethylethyl)ethenyl]-6α,14-ethano-14α-morphinan-3-ol, Buprenorphine Imp. F (EP)
InChI formel InChI=1S/C29H39NO3/c1-17(26(2,3)4)20-15-27-10-11-29(20,32-5)25-28(27)12-13-30(16-18-6-7-18)22(27)14-19-8-9-21(31)24(33-25)23(19)28/h8-9,18,20,22,25,31H,1,6-7,10-16H2,2-5H3/t20-,22-,25-,27-,28+,29?/m1/s1
SMIL CO[C@]12CC[C@@]3(C[C@@H]1C(=C)C(C)(C)C)[C@H]4Cc5ccc(O)c6O[C@@H]2[C@]3(CCN4CC7CC7)c56
IUPAC navn (1S,2S,6R,14R,15R,16R)-5-(cyclopropylmethyl)-16-(3,3-dimethylbut-1-en-2-yl)-15-methoxy-13-oxa-5-azahexacyclo[13.2.2.12,8.01,6.02,14.012,20]icosa-8(20),9,11-trien-11-ol
Molekylvægt (g/mol) 449.62
Formel vægt 449.293
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.