Få mere at vide
7-Dehydrokolesterololeat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Dehydrocholesterol Oleate |
| CAS | 10105-12-1 |
| Molekylær formel | C45H76O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Cholesta-5,7-dien-3-ol, (9Z)-9-octadecenoate, (3beta)- (9CI), Cholesta-5,7-dien-3-ol, 9-octadecenoate, [3beta(Z)]- |
| InChI formel | InChI=1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26-27,35-36,38,40-42H,7-13,16-25,28-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4C3=CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C |
| IUPAC navn | [(3S,9S,10R,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]fenantren-3-yl] (Z)-oktadek-9-enoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 649.08 |
| Formel vægt | 648.5845 |