Få mere at vide
7-Dechloro Griseofulvin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dechlorogriseofulvin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O6/c1-9-5-10(18)6-14(22-4)17(9)16(19)15-12(21-3)7-11(20-2)8-13(15)23-17/h6-9H,5H2,1-4H3/t9-,17+/m1/s1 |
| Formel vægt | 318.1103 |