Få mere at vide
7-Deazapurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Deazapurine |
| CAS | 18549-65-0 |
| Molekylær formel | C6 H5 N3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3/c1-2-8-6-5(1)3-7-4-9-6/h1-4H,(H,7,8,9) |
| SMIL | c1cc2c[nH]cnc2n1 |
| IUPAC navn | 3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.12 |
| Formel vægt | 119.0483 |