missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Deazapurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Deazapurine |
| CAS | 18549-65-0 |
| Molekylær formel | C6 H5 N3 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3/c1-2-8-6-5(1)3-7-4-9-6/h1-4H,(H,7,8,9) |
| SMIL | c1cc2c[nH]cnc2n1 |
| IUPAC navn | 3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.12 |
| Formel vægt | 119.0483 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?