Få mere at vide
7-Deazahypoxanthin, TRC
Artikelnummer. 30353030
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30353030 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30353030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD201600250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Deazahypoxanthine
CAS 3680-71-5
Molekylær formel C6 H5 N3 O
Mængde 250 mg
Synonym Tofacitinib Impurity 35
InChI formel InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-4-1-2-7-5(4)8-3-9-6/h1-3H,(H2,7,8,9,10)
SMIL Oc1ncnc2[nH]ccc12
IUPAC navn 7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 135.12
Formel vægt 135.0433