Få mere at vide
7-Deazahypoxanthin, 97%
Artikelnummer. 15411809
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411809 25 g 25g
15491799 1 g 1g
15401809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64537.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 3680-71-5 | C6H5N3O | 135,13 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Methylerede 7-Deazahypoxanthiner bruges som regiokemiske prober af xanthinoxidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Methylerede 7-Deazahypoxanthiner bruges som regiokemiske prober af xanthinoxidase.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares ved -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3680-71-5
Molekylær formel C6H5N3O
Molekylvægt (g/mol) 135.13
MDL nummer MFCD08445809
InChI nøgle FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 7-deazahypoxanthine, 3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-hydroxypyrrolopyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 3,7-dihydro-4h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 96194
IUPAC navn 1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-on
SMIL O=C1N=CNC2=C1C=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Deazahypoxanthine
Smeltepunkt 345 °C til 350 °C
Farve Brun
Mængde 25 g
Beilstein 607869
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylsulfoxid.
Formel vægt 135.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof