Få mere at vide
7-Deazahypoxanthin, 97%
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Methylerede 7-Deazahypoxanthiner bruges som regiokemiske prober af xanthinoxidase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Methylerede 7-Deazahypoxanthiner bruges som regiokemiske prober af xanthinoxidase.
Opløselighed Opløselig i dimethylsulfoxid
.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares ved -20 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Deazahypoxanthine |
| Smeltepunkt | 345°C to 350°C |
| Farve | Brun |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 607869 |
| Følsomhed | Light and moisture sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dimethyl sulfoxide. |
| Formel vægt | 135.13 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |