Få mere at vide
7-Deazaguanine, TRC
Artikelnummer. 30361392
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30361392 5 g
1 options
Artikelnummer. 30361392 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2013255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 7-Deazaguanine
CAS 7355-55-7
Molekylær formel C6 H6 N4 O
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O/c7-6-9-4-3(1-2-8-4)5(11)10-6/h1-2H,(H4,7,8,9,10,11)
SMIL Nc1nc(O)c2cc[nH]c2n1
IUPAC navn 2-amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 150.14
Formel vægt 150.0542