Få mere at vide
7-deazaguanin, 90+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15244814 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15244814 1 g Glasflaske 1g
15254814 5 g Glasflaske 5g
15264814 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15244814 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450260010
Kemiske identifikatorer
CAS 7355-55-7
Molekylær formel C6H6N4O
Molekylvægt (g/mol) 150.14
MDL nummer MFCD09033259
InChI nøgle OLAFFPNXVJANFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-deazaguanine, 2-amino-3,7-dihydropyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2-amino-3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, unii-gpl8t5zo3m, 2-amino-3,7-dihydro-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, gpl8t5zo3m, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one
PubChem CID 96253
IUPAC navn 2-amino-1,7-dihydropyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-on
SMIL NC1=NC(=O)C2=C(NC=C2)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Deazaguanine
Smeltepunkt >230,0 °C
Analyseprocentområde 90% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 150.14
Procent renhed 90+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Deazaguanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.